L040080
Cap A
configured for PerkinElmer, configured for Polygen
About This Item
Produits recommandés
Type
for DNA synthesis
Gamme de produits
Proligo Reagents
Forme
liquid
Conditions de stockage
dry at room temperature
Concentration
88.7-108.4 g/L (Acetic Anhydride content, titration)
Couleur
clear
Compatibilité
configured for PerkinElmer
configured for Polygen
Catégories apparentées
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Notes préparatoires
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-6.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-21.2 °C - closed cup