L020000
TCA Deblock
About This Item
Produits recommandés
Type
for DNA synthesis
for DNA synthesis
Niveau de qualité
Gamme de produits
Proligo Reagents
Forme
liquid
Conditions de stockage
dry at room temperature
Concentration
28-32 g/L (TCA content, titration)
Technique(s)
DNA synthesis: suitable
Impuretés
≤200 ppm water content (Karl Fischer)
Couleur
clear
clear
Point d'ébullition
39.8—40.0 °C/1,013 hPa
Température de stockage
room temp
Notes préparatoires
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
212.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
100 °C - closed cup