K401
2-Ketobutyric acid
97%
Synonyme(s) :
2-Oxobutanoic acid, 2-Oxobutyric acid, α-Ketobutyric acid, Propionylformic acid
About This Item
Produits recommandés
Essai
97%
Forme
liquid
pb
84 °C/20 mmHg (lit.)
Pf
30-34 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O3/c1-2-3(5)4(6)7/h2H2,1H3,(H,6,7)
Clé InChI
TYEYBOSBBBHJIV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- (S)-2-Aminobutyric acid via enzyme-catalyzed amination reaction.
- L-Isoleucine by living cell reaction in the presence of ethanol.
- 3-Ethyl-2-quinoxalinol from 1,2-diaminobenzene in the presence of sulfuric acid.
- 3-Ethylbenzo[g]quinoxalin-2(1H)-one using 2,3-diaminonaphthalene in the presence of biocatalyst.
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
179.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
82 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter