K0875
Sodium 2-oxobutyrate
powder
Synonyme(s) :
2-Oxobutanoic acid sodium salt, 2-Oxobutyric acid sodium salt, Sodium α-ketobutyrate
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Couleur
white
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[Na+].CCC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H6O3.Na/c1-2-3(5)4(6)7;/h2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1
Clé InChI
SUAMAHKUSIHRMR-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable