Principaux documents
713309
Sigma-Aldrich
Methyl 2-oxobutanoate
95%
Synonyme(s) :
2-Oxobutyric acid methyl ester, Methyl 2-ketobutyrate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H8O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
116.12
Beilstein:
1749847
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
≥95.0% (GC)
95%
Forme
liquid
Impuretés
≤1.0% water
Groupe fonctionnel
ester
ketone
Chaîne SMILES 
CCC(=O)C(=O)OC
InChI
1S/C5H8O3/c1-3-4(6)5(7)8-2/h3H2,1-2H3
Clé InChI
XPIWVCAMONZQCP-UHFFFAOYSA-N
Application
Methyl 2-oxobutanoate can be used as a starting material:
  • To synthesize indole derivatives via Fischer indolization of arylhydrazines using propylphosphonic anhydride.
  • In the synthesis of (−)-picrotoxinin, a natural product and neurotoxic sesquiterpenoid.
  • To prepare the core structure of phalarine, a natural product found in perennial grass.
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
122.0 °F
Point d'éclair (°C)
50 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Synthesis of the core structure of phalarine
Douki K, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 17, 1727-1730 (2019)
Synthesis of (−)-Picrotoxinin by Late-Stage Strong Bond Activation
Crossley SWM, et al.
Journal of the American Chemical Society, 142, 11376-11381 (2020)
A microwave-assisted, propylphosphonic anhydride (T3P) mediated one-pot Fischer indole synthesis
Desroses M, et al.
Tetrahedron Letters, 52, 4417-4420 (2011)