Principaux documents
GF90514559
Alumina
sheet, thickness 2.5 mm, size 50 × 50 mm, purity 99%
Synonyme(s) :
AL603251
About This Item
Code UNSPSC :
11181511
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
99%
Forme
sheet
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 905-145-59
Taille
50 × 50 mm
Épaisseur
2.5 mm