Key Documents
GF32543401
Alumina
sheet, thickness 2.0 mm, size 50 × 50 mm, purity 99%
Synonyme(s) :
AL603200
About This Item
Code UNSPSC :
11181511
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
99%
Forme
sheet
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 325-434-01
Taille
50 × 50 mm
Épaisseur
2.0 mm