Principaux documents
GBL204871
Grace Bio-Labs ProPlate® tray and cover
for Delrin® snap clip modules, holds 4 slide modules
Synonyme(s) :
slide holder, slide module
About This Item
Code UNSPSC :
41122800
Nomenclature NACRES :
NB.15
Stérilité
non-sterile
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Grace Bio-Labs 204871
Taille externe
85.3 mm × 127.5 mm
Couleur
none
Catégories apparentées
Description générale
Organize up to 4 chambered slides into the footprint of a microtiter plate for use with automated liquid handling robots or plate washers.
Informations légales
Delrin is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
ProPlate is a registered trademark of Grace Bio-Labs, Inc.