Key Documents
GF73330264
Silicon nitride - reaction bonded
sheet, thickness 1.0 mm, size 50 × 50 mm
Synonyme(s) :
SI633110
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
sheet
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 733-302-64
Taille
50 × 50 mm
Épaisseur
1.0 mm