Principaux documents
GF18750146
Silicon nitride - reaction bonded
sheet, thickness 4.0 mm, size 25 × 25 mm
Synonyme(s) :
SI633400
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
sheet
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 187-501-46
Taille
25 × 25 mm
Épaisseur
4.0 mm
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable