Key Documents
GF61049651
Alumina
sheet, thickness 1.0 mm, size 60 × 60 mm, purity 99%
Synonyme(s) :
AL603104
About This Item
Code UNSPSC :
11181511
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
99%
Forme
sheet
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 610-496-51
Taille
60 × 60 mm
Épaisseur
1.0 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable