267562
Tungsten
wire, diam. 1.0 mm, 99.99% trace metals basis
Synonyme(s) :
W
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99.99% trace metals basis
Forme
wire
Résistivité
4.9 μΩ-cm, 20°C
Diamètre
1.0 mm
Point d'ébullition
5660 °C (lit.)
Pf
3410 °C (lit.)
Densité
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[W]
InChI
1S/W
Clé InChI
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Quantité
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges