Principaux documents
D57450
Sigma-Aldrich
Acide 2,6-dichlorobenzoique
98%
About This Item
Formule linéaire :
Cl2C6H3CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.01
Numéro Beilstein :
973858
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
powder
Pf
139-142 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1c(Cl)cccc1Cl
InChI
1S/C7H4Cl2O2/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
Clé InChI
MRUDNSFOFOQZDA-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Petra Lovecka et al.
BioMed research international, 2015, 381264-381264 (2015-09-05)
The benzonitrile herbicides bromoxynil, chloroxynil, dichlobenil, and ioxynil have been used actively worldwide to control weeds in agriculture since 1970s. Even though dichlobenil is prohibited in EU since 2008, studies addressing the fate of benzonitrile herbicides in the environment show