Principaux documents
225339
Sigma-Aldrich
Acide 2,3-dichlorobenzoïque
97%
About This Item
Formule linéaire :
Cl2C6H3CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.01
Beilstein:
1946217
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
168-170 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
chloro
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1cccc(Cl)c1Cl
InChI
1S/C7H4Cl2O2/c8-5-3-1-2-4(6(5)9)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
Clé InChI
QAOJBHRZQQDFHA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
2,3-Dichlorobenzoic acid is an intermediate metabolite of polychlorinated biphenyls (PCBs).
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
M Seto et al.
Applied and environmental microbiology, 61(9), 3353-3358 (1995-09-01)
We have characterized a biphenyl degrader, Rhodococcus sp. strain RHA1. Biphenyl-grown cells of strain RHA1 efficiently transformed 45 components in the 62 major peaks of a polychlorinated biphenyl (PCB) mixture of Kanechlors 200, 300, 400, and 500 within 3 days