X1202
m-Xylylenediamine
99%
Synonyme(s) :
1,3-Benzenedimethanamine, m-XDA, 1,3-Bis(aminomethyl)benzene, α,α′-Diamino-m-xylene
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
15 mmHg ( 145 °C)
Niveau de qualité
Pureté
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.571 (lit.)
Point d'ébullition
265 °C/745 mmHg (lit.)
Densité
1.032 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
NCc1cccc(CN)c1
InChI
1S/C8H12N2/c9-5-7-2-1-3-8(4-7)6-10/h1-4H,5-6,9-10H2
Clé InChI
FDLQZKYLHJJBHD-UHFFFAOYSA-N
Application
- As a monomer for the synthesis of poly(vinylogous urethane) vitrimers.
- As a starting material for the synthesis of carbamate-protected multisubstituted bis-guanidine.
- For the synthesis of polyamides by catalytic dehydrogenation with diols.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter