92698
Ethylenediamine-N,N′-disuccinic acid trisodium salt solution
~35% in H2O
Synonyme(s) :
N,N′-Ethylenedi-(aspartic acid) trisodium salt, EDDS-Na3, Trisodium ethylenediamine-N,N′-disuccinate
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Niveau de qualité
Concentration
~35% in H2O
Groupe fonctionnel
amine
carboxylic acid
Chaîne SMILES
OC(CC(C(O)=O)NCCNC(C(O)=O)CC(O)=O)=O.C
Clé InChI
ZTUSPXCGDRIRFP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves