Key Documents
924547
Sigma-Aldrich
α -Nitrotoluene
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H7NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
137.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
95%
Forme
liquid
Densité
1.654 g/mL (lit.)
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C7H7NO2/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
Clé InChI
VLZLOWPYUQHHCG-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable