117811
1-Bromopentane
98%
Synonyme(s) :
n-Amyl bromide, Pentyl bromide
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
>1 (vs air)
Niveau de qualité
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.444 (lit.)
Point d'ébullition
130 °C (lit.)
Pf
−95 °C (lit.)
Solubilité
H2O: insoluble
alcohol: soluble
diethyl ether: miscible
Densité
1.218 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCCBr
InChI
1S/C5H11Br/c1-2-3-4-5-6/h2-5H2,1H3
Clé InChI
YZWKKMVJZFACSU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
À utiliser avec
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
86.0 °F
Point d'éclair (°C)
30 °C