900848
4-Amino-2-trimethylsilanylethynyl-benzenesulfonyl fluoride
Synonyme(s) :
Amino sulfonyl fluoride TMS-alkyne, Probe building block
About This Item
Forme
liquid
Disponibilité
available only in USA
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
NC1=CC=C(S(=O)(F)=O)C(C#C[Si](C)(C)C)=C1
Application
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Self-react. C
Code de la classe de stockage
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable