Principaux documents
803081
Sigma-Aldrich
17α-Hydroxypregnenolone-20,21-13C2,16,16-d2
≥98 atom %, ≥98% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13C2C19D2H30O3
Poids moléculaire :
336.47
Code UNSPSC :
12142200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Pureté isotopique
 13C
 D
≥98 atom %
Niveau de qualité
Essai
≥98% (CP)
Forme
powder
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Changement de masse
M+4
Conditions d'expédition
dry ice
Chaîne SMILES 
OC(C1)CC[C@@]2(C)C1=CCC3C2CC[C@@]4(C)C3CC([2H])([2H])[C@@]4([13C]([13CH3])=O)O
InChI
1S/C21H32O3/c1-13(22)21(24)11-8-18-16-5-4-14-12-15(23)6-9-19(14,2)17(16)7-10-20(18,21)3/h4,15-18,23-24H,5-12H2,1-3H3/t15?,16?,17?,18?,19-,20-,21-/m0/s1/i1+1,11D2,13+1
Clé InChI
JERGUCIJOXJXHF-AQOZABEKSA-N
Catégories apparentées
Application
This product may be used as an analytical standard.
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable