767905
4,4′-Dimethoxydiphenylamine
99%
Synonyme(s) :
4-Biphenylamine,4,4′-dimethoxy-, 4-Methoxy-N-(4-methoxyphenyl)aniline, p,p′-Dimethoxydiphenylamine, Benzenamine,4-methoxy-N-(4-methoxypheny)-, Bis(4-methoxyphenyl)-amine, Bis(4-methoxyphenyl)amine, Bis(p-anisyl)amine, Bis(p-methoxyphenyl)amine, Di-p-anisylamine, Di-p-methoxyphenylamine, Termofleks A
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
99%
Forme
powder
Pf
100-104 °C
Chaîne SMILES
COc1ccc(Nc2ccc(OC)cc2)cc1
InChI
1S/C14H15NO2/c1-16-13-7-3-11(4-8-13)15-12-5-9-14(17-2)10-6-12/h3-10,15H,1-2H3
Clé InChI
VCOONNWIINSFBA-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Professor Chen (Nankai University, China) and his team explain the strategies behind their recent record-breaking organic solar cells, reaching a power conversion efficiency of 17.3%.