Key Documents
657131
Sigma-Aldrich
Bis(4-bromophenyl)amine
97%
Synonyme(s) :
4,4′-Dibromodiphenylamine, N-phenyl-4,4′-dibromoaniline
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H9Br2N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
327.01
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
105-108 °C
Chaîne SMILES 
Brc1ccc(Nc2ccc(Br)cc2)cc1
InChI
1S/C12H9Br2N/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8,15H
Clé InChI
VKVHTZNHLOGHGP-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3