Principaux documents
752169
Sigma-Aldrich
tert-Butyl diazoacetate solution
15% in toluene
Synonyme(s) :
2-Diazoacetic acid tert-butyl ester solution
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H10N2O2
Poids moléculaire :
142.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
liquid
Concentration
15% in toluene
Indice de réfraction
n20/D 1.490
Densité
0.875 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
ester
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)C=[N+]=[N-]
InChI
1S/C6H10N2O2/c1-6(2,3)10-5(9)4-8-7/h4H,1-3H3
Clé InChI
JBVSBLLOZVDAAZ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
37.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
2.8 °C - closed cup