Principaux documents
744751
Sigma-Aldrich
14-Azido-3,6,9,12-tetraoxatetradecanoic acid solution
~0.5 M in tert-butyl methyl ether, ≥90% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-{2-{2-[2-(2-Azidoethoxy)ethoxy]ethoxy}ethoxy}acetic acid solution, N33-TEG-COOH
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H19N3O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
277.27
Beilstein:
7928855
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
≥90% (HPLC)
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: click chemistry
Pertinence de la réaction
reagent type: linker
Concentration
~0.5 M in tert-butyl methyl ether
Impuretés
≤0.5% water
Densité
0.750-0.850 g/mL at 20 °C
Groupe fonctionnel
azide
carboxylic acid
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC(COCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-])=O
InChI
1S/C10H19N3O6/c11-13-12-1-2-16-3-4-17-5-6-18-7-8-19-9-10(14)15/h1-9H2,(H,14,15)
Clé InChI
YHTABJLSZLHRFV-UHFFFAOYSA-N
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
-18.4 °F
Point d'éclair (°C)
-28 °C