162973
2-[2-(2-Chloroethoxy)ethoxy]ethanol
96%
Synonyme(s) :
Triethylene glycol monochlorohydrin
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
96%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.458 (lit.)
pb
117-120 °C/5 mmHg (lit.)
Densité
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OCCOCCOCCCl
InChI
1S/C6H13ClO3/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h8H,1-6H2
Clé InChI
KECMLGZOQMJIBM-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
224.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
107 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter