Documents
734950
Sigma-Aldrich
3-(Chloromethyl)benzonitrile
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H6ClN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
151.59
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
66-71 °C
Chaîne SMILES 
ClCc1cccc(c1)C#N
InChI
1S/C8H6ClN/c9-5-7-2-1-3-8(4-7)6-10/h1-4H,5H2
Clé InChI
WRXVOTDGLNPNND-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable