Principaux documents
726397
Sigma-Aldrich
4-(Chloromethyl)benzonitrile
≥97.0%
Synonyme(s) :
α-Chloro-p-tolunitrile, 4-Cyanobenzyl chloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H6ClN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
151.59
Beilstein:
742357
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥97.0% (HPLC)
≥97.0%
97.0-103.0% (T)
Forme
powder
Groupe fonctionnel
chloro
nitrile
Chaîne SMILES 
ClCc1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C8H6ClN/c9-5-7-1-3-8(6-10)4-2-7/h1-4H,5H2
Clé InChI
LOQLDQJTSMKBJU-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Xiumin Qiu et al.
Polymers, 11(9) (2019-09-12)
There is an urgent need for new strategies that allow the simultaneous detection and control of drug delivery. By making use of supramolecular host-guest interactions, a kind of pseudopolyrotaxanes, as a visualizable nanoscale drug carrier has been constructed by self-assembly