09663
3-(Hydroxymethyl)benzonitrile
≥98.0% (GC)
Synonyme(s) :
3-Cyanobenzyl alcohol
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Chaîne SMILES
OCc1cccc(c1)C#N
InChI
1S/C8H7NO/c9-5-7-2-1-3-8(4-7)6-10/h1-4,10H,6H2
Clé InChI
PCOFIIVWHXIDGT-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
228.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
109 °C - closed cup