Principaux documents
724149
Sigma-Aldrich
4-Chloro-2-nitrobenzenesulfonyl chloride
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H3Cl2NO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
256.06
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
75-79 °C
Groupe fonctionnel
chloro
nitro
Chaîne SMILES 
[O-][N+](=O)c1cc(Cl)ccc1S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H3Cl2NO4S/c7-4-1-2-6(14(8,12)13)5(3-4)9(10)11/h1-3H
Clé InChI
LYESTQKHIPXVIK-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup