Key Documents
324779
Sigma-Aldrich
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
98%
About This Item
Formule linéaire :
O2NC6H3(CF3)SO2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
289.62
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
98%
Pf
42-44 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
nitro
Chaîne SMILES 
[O-][N+](=O)c1cc(ccc1S(Cl)(=O)=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H3ClF3NO4S/c8-17(15,16)6-2-1-4(7(9,10)11)3-5(6)12(13)14/h1-3H
Clé InChI
KXEMVGQZZLRLBE-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride may be used in chemical synthesis.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges