Principaux documents
N11507
Sigma-Aldrich
2-Nitrobenzenesulfonyl chloride
97%
Synonyme(s) :
1-(Chlorosulfonyl)-2-nitrobenzene, 2-Nitro-phenyl-sulphonyl chloride, 2-Nitrobenzene-1-sulfonyl chloride, 2-Nitrobenzenesulfonyl chloride, 2-Nitrobenzenesulphonyl chloride, 2-Nitrophenylsulfonyl chloride, o-Nitrobenzenesulfonyl chloride, o-Nitrophenylsulfonyl chloride, o-Nosyl chloride
About This Item
Formule linéaire :
O2NC6H4SO2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
221.62
Beilstein:
521155
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Pf
63-67 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[O-][N+](=O)c1ccccc1S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H4ClNO4S/c7-13(11,12)6-4-2-1-3-5(6)8(9)10/h1-4H
Clé InChI
WPHUUIODWRNJLO-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
4.1A - Other explosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges