Documents
722227
Sigma-Aldrich
5-Methoxy-2-nitroaniline
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H8N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.15
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
128-132 °C
Chaîne SMILES 
COc1ccc(c(N)c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H8N2O3/c1-12-5-2-3-7(9(10)11)6(8)4-5/h2-4H,8H2,1H3
Clé InChI
QEHVRGACCVLLNN-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable