N9780
2-Nitroaniline
98%
Synonyme(s) :
1-Amino-2-nitrobenzene, 1-Nitro-2-aminobenzene, 2-Aminonitrobenzene, 2-Nitrobenzenamine, 2-Nitrophenylamine, o-Aminonitrobenzene, o-Nitroaniline, o-Nitrobenzenamine, o-Nitrophenylamine
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
crystals
pb
284 °C (lit.)
Pf
70-73 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Nc1ccccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N2O2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8(9)10/h1-4H,7H2
Clé InChI
DPJCXCZTLWNFOH-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2
Organes cibles
Blood
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
332.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
167.0 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges