Key Documents
754161
Sigma-Aldrich
2-Iodo-3-nitrobenzoic acid
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H4INO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
293.02
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Forme
solid
Pf
207-212 °C
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1cccc(c1I)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H4INO4/c8-6-4(7(10)11)2-1-3-5(6)9(12)13/h1-3H,(H,10,11)
Clé InChI
XWOGTRRVKVPJSP-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable