180025
3-Bromoaniline
98%
Synonyme(s) :
(3-Bromophenyl)amine, (m-Bromophenyl)amine, 1-Amino-3-bromobenzene, 3-Amino-1-bromobenzene, 3-Bromobenzenamine, m-Aminobromobenzene, m-Bromoaniline
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.625 (lit.)
Point d'ébullition
251 °C (lit.)
Pf
15-18 °C (lit.)
Densité
1.58 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Nc1cccc(Br)c1
InChI
1S/C6H6BrN/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H,8H2
Clé InChI
DHYHYLGCQVVLOQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>446.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 230 °C