Principaux documents
632147
Sigma-Aldrich
2-Bromo-3-pyridinecarboxaldehyde
96%
Synonyme(s) :
2-Bromo-3-formylpyridine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H4BrNO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.01
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
96%
Forme
solid
Groupe fonctionnel
aldehyde
bromo
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)c1cccnc1Br
InChI
1S/C6H4BrNO/c7-6-5(4-9)2-1-3-8-6/h1-4H
Clé InChI
GNFWMEFWZWXLIN-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves