563013
6-Bromo-1,3-benzodioxole-5-carboxaldehyde
97%
Synonyme(s) :
6-Bromopiperonal
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
128-132 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[H]C(=O)c1cc2OCOc2cc1Br
InChI
1S/C8H5BrO3/c9-6-2-8-7(11-4-12-8)1-5(6)3-10/h1-3H,4H2
Clé InChI
CSQUXTSIDQURDV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
antimicrobial activities?
Intramolecular Pd-Catalyzed Alkene Carboamination Reactions"