630233
1-(Phenylsulfinyl)piperidine
97%
Synonyme(s) :
1-Benzenesulfinylpiperidine
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Pf
84-88 °C (lit.)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O=S(N1CCCCC1)c2ccccc2
InChI
1S/C11H15NOS/c13-14(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1,3-4,7-8H,2,5-6,9-10H2
Clé InChI
LBRJCAJLGAXDKP-UHFFFAOYSA-N
Application
- Selective glycosylation
- Mannopyranolsylations
- Design of enzyme stabilizers
Reagent for synthesis of:
- Glycan array for affinity studies with influenza hemagglutinins†
- Orthogonal protecting groups for preparation of highly branched oligosaccharides
- Tetrasaccharide repeating units related to E. Coli 78 O-antigenic polysaccharides
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3