Principaux documents
434280
Sigma-Aldrich
Boron trifluoride tetrahydrofuran complex
Boron trifluoride tetrahydrofuran complex
contains >0.5% sulfur dioxide as peroxide formation suppressor
Synonyme(s) :
BF3·THF, Boron trifluoride THF complex
About This Item
Formule linéaire :
BF3 · THF
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
139.91
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
liquid
Niveau de qualité
Contient
>0.5% sulfur dioxide as peroxide formation suppressor
Pertinence de la réaction
core: boron
reagent type: Lewis acid
reagent type: catalyst
pb
180 °C (lit.)
Pf
11-13 °C (lit.)
Densité
1.268 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ether
Chaîne SMILES 
FB(F)F.C1CCOC1
InChI
1S/C4H8BF3O/c6-5(7,8)9-3-1-2-4-9/h1-4H2
Clé InChI
XYMZNNGTHKHCJH-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant or reagent involved in:
  • Deoxofluorination of alcohols and carbonyls
  • Synthesis of methacrylate-PEG-methacrylate-boron trifluoride self-doped gel polymer electrolytes
  • Hydroboration-oxidation of divinylferrocene
Reagent involved in the synthesis of biologically active molecules such as:
  • NK1 receptor antagonists
  • Complex polyketide natural products
  • Selective serotonin reuptake inhibitors
Used extensively as a polymerization initiator.[1][2]
Pictogrammes
Health hazardCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Inhalation
Organes cibles
Kidney
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
189.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
87.5 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vysokomol. Soedin., Ser. A Ser. B, 37, 554-554 (1995)
Macromolecules, 28, 3002-3002 (1995)
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review