Documents
60604
Sigma-Aldrich
Potassium p-toluenethiosulfonate
≥97.0% (S)
Synonyme(s) :
p-Toluenethiosulfonic acid potassium salt, Potassium 4-methylbenzenethiosulfonate, Potassium thiotosylate
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H4SO2SK
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.36
Numéro Beilstein :
3747559
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0% (S)
Forme
powder
Pf
227-229 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[K+].Cc1ccc(cc1)S([O-])(=O)=S
InChI
1S/C7H8O2S2.K/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
Clé InChI
RUDNWZFWWJFUSF-UHFFFAOYSA-M
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable