684538
Sodium methanethiosulfonate
95%
Synonyme(s) :
Methanesulfonothioic acid sodium salt, Sodium methylthiosulfonate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Forme
crystals
Pf
265 °C (dec.)
Chaîne SMILES
CS(=O)(=O)S[Na]
InChI
1S/CH4O2S2.Na/c1-5(2,3)4;/h1H3,(H,2,3,4);/q;+1/p-1
Clé InChI
JFTZUZWJGUCSTE-UHFFFAOYSA-M
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3