Documents
8.06020
Sigma-Aldrich
Methylammonium chloride
for synthesis
Synonyme(s) :
Methylammonium chloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
CH6ClN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
67.52
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
209-795-0
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Forme
crystals
Puissance
1600 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5-7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Point d'ébullition
225-230 °C/20 hPa
Pf
228-233 °C
Masse volumique apparente
1100 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/CH5N.ClH/c1-2;/h2H2,1H3;1H
Clé InChI
NQMRYBIKMRVZLB-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 228 °C
Melting range (upper value): ≤ 233 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
408.7 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
209.3 °C - closed cup