Principaux documents
605328
Sigma-Aldrich
D-Lactose-1-13C monohydrate
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
4-O-β-D-galactopyranosyl-D-glucose-1-13C
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13CC11H22O11 · H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
361.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Essai
≥99% (HPLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]25/D +52.0°, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
Pf
219 °C (dec.) (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
OC[C@H]1O[C@@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[13C@@H](O)O[C@@H]2CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5+,6+,7-,8-,9-,10-,11?,12+/m1/s1/i11+1
Clé InChI
GUBGYTABKSRVRQ-OUDYAVHASA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable