Key Documents
594784
Sigma-Aldrich
2-Naphthyl isocyanide
95%
Synonyme(s) :
2-Isocyanonaphthalene, 2-Naphthalenylisonitrile
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H7N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
153.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Pf
60-64 °C (lit.)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[C-]#[N+]c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C11H7N/c1-12-11-7-6-9-4-2-3-5-10(9)8-11/h2-8H
Clé InChI
ZZKQDMRCHFQQCQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable