Principaux documents
587931
Sigma-Aldrich
Chlorobenzene-4-13C
99 atom % 13C
About This Item
Formule linéaire :
13CC5H5Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
113.55
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Point d'ébullition
132 °C (lit.)
Pf
-45 °C (lit.)
Densité
1.116 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
Clc1cc[13cH]cc1
InChI
1S/C6H5Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i1+1
Clé InChI
MVPPADPHJFYWMZ-OUBTZVSYSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
80.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
27 °C - closed cup