Principaux documents
604216
Sigma-Aldrich
Ethyl-13C2 chlorooxoacetate
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13C2C2H5ClO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
138.52
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pureté
97% (CP)
Point d'ébullition
135 °C (lit.)
Densité
1.240 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
[13CH3][13CH2]OC(=O)C(Cl)=O
InChI
1S/C4H5ClO3/c1-2-8-4(7)3(5)6/h2H2,1H3/i1+1,2+1
Clé InChI
OWZFULPEVHKEKS-ZDOIIHCHSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.