55453
β-Hydroxyisovaleric acid
≥95.0% (T)
Synonyme(s) :
3-Hydroxy-3-methylbutyric acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥95.0% (T)
Indice de réfraction
n20/D 1.4415 (lit.)
Point d'ébullition
88 °C/1 mmHg (lit.)
Pf
−80 °C (lit.)
Densité
0.938 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C)(O)CC(O)=O
InChI
1S/C5H10O3/c1-5(2,8)3-4(6)7/h8H,3H2,1-2H3,(H,6,7)
Clé InChI
AXFYFNCPONWUHW-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter