Principaux documents
792659
Sigma-Aldrich
3-Hydroxypropionic acid solution
30% in water
Synonyme(s) :
3-Hydroxypropanoic acid solution, 3-Hydroxypropanoic acid, Hydracrylic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C3H6O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
90.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Nom du produit
3-Hydroxypropionic acid, 30%solution in water,
Forme
liquid
Niveau de qualité
Concentration
30% in water
Indice de réfraction
n/D 1.364
Densité
1.066 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
hydroxyl
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC(CCO)=O
InChI
1S/C3H6O3/c4-2-1-3(5)6/h4H,1-2H2,(H,5,6)
Clé InChI
ALRHLSYJTWAHJZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
3-hydroxypropionic acid, a key building block, containing a carboxyl and a β-hydroxyl group is commonly used as a precursor for several compounds, such as acrylic acid, 1,3-propanediol, methyl acrylate, acrylamide, ethyl 3-HP, malonic acid, propiolactone and acrylonitrile through chemical modification reactions.
Application
  • Chemical synthesis: used as a precursor for several higher value-added chemical products (Garg et al., 2023).
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Biological production of 3-hydroxypropionic acid: an update on the current status
Matsakas L,?et al.
Fermentation, 4, 13-13 (2018)