544051
L-Homophenylalanine hydrochloride
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Activité optique
[α]20/D +38°, c = 1 in 3 M HCl
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
262-265 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
Cl.N[C@@H](CCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C10H13NO2.ClH/c11-9(10(12)13)7-6-8-4-2-1-3-5-8;/h1-5,9H,6-7,11H2,(H,12,13);1H/t9-;/m0./s1
Clé InChI
CHBMONIBOQCTCF-FVGYRXGTSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable