32830
L-2,4-Diaminobutyric acid dihydrochloride
≥95.0%
Synonyme(s) :
(2S)-2,4-Diaminobutanoic acid dihydrochloride, L-2,4-Diaminobutanoic acid dihydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95.0% (AT)
≥95.0%
Activité optique
[α]20/D +14.5±1.5°, c = 3.67% in H2O
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
197-200 °C (dec.)
Solubilité
water: soluble 0.5 g/10 mL
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
Cl.Cl.NCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C4H10N2O2.2ClH/c5-2-1-3(6)4(7)8;;/h3H,1-2,5-6H2,(H,7,8);2*1H/t3-;;/m0../s1
Clé InChI
CKAAWCHIBBNLOJ-QTNFYWBSSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Attention
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable